Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M05STHRGHD01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17797514
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
39 mm
18 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
0,7 in.
0.7 in.
480°F
421°F
421°F to 480°F
Yes
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)
18 mm
Ja
2 in.
40 bis 60%
Kaladex Folie, Acrylklebstoff
Vertikal, selbstklebend
9 g
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 5-level Temperature Indicator 216°C to 249°C (421°F to 480°F)
249°C
216 °C
216°C bis 249°C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
216°C, 224°C, 332°C, 241°C, 249°C (421°F, 435°F, 450°F, 466°F, 480°F)
Dual °C (°F)