Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M05STHRGCD01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11780889
  • 14.70 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
51 mm
18 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
0,7 in.
0.7 in.
210 °F
171 °F
171 °F bis 210 °F
Yes
±1 °C
77/82/88/93/99 °C
Dual °C (°F)
Ja
2 in.
40 bis 60%
Polyesterfilm, Acrylklebstoff
Vertikal, selbstklebend
9 g
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 5-level Temperature Indicator 77°C to 99°C (171°F to 210°F)
99 °C
77 °C
77 bis 99 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
77°C, 82°C, 88°C, 93°C, 99°C (171°F, 180°F, 190°F, 199°F, 210°F)
18 mm