Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ 5 Level Temperaturanzeigestreifen sind irreversibel und zeichnen die höchste erreichte Temperatur auf.
Marke:  Thermographic Measurements Ltd M05STHRGID01P1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740899
  • 16.15 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
39 mm
18 mm
2 bis 5 s
Wachs-Schmelz-Technologie
0,7 in.
0.7 in.
554 °F
480 °F
480 °F bis 554 °F
Yes
±1 % +1 °C (Bereich: 160 °C bis 290 °C)
249/254/260/280/290 °C
Dual °C (°F)
Ja
2 in.
40 bis 60%
Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Vertikal, selbstklebend
9 g
Irreversible Temperaturanzeige
Thermax 5-level Temperature Indicator 249°C to 290°C (480°F to 554°F)
290 °C
249 °C
249 bis 290 °C
Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
249°C, 254°C, 260°C, 280°C, 290°C (480°F, 489°F, 500°F, 536°F, 554°F)
18 mm