Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermales Messband
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
104 bis 127 °C
132 bis 154 °C
160°C bis 182°C
188 bis 210 °C
216°C bis 249°C
249 bis 290 °C
37 bis 46 °C
49 bis 71 ° °C
77 bis 99 °C
Material:
Kaladex Folie, Acrylklebstoff
Polyester Film, Acrylklebstoff
Polyesterfilm, Acrylklebstoff
Polyesterfolie, Acrylklebstoff
Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Display:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
37/40/43/46/49°C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
500 Stück
Description
- Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
- Kostengünstig und einfach zu verwenden.
- Sofortige Reaktion.
- Selbstklebend
- Dezent
- Irreversibel
- Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
- Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 39 mm |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 60% |
| Länge (metrisch) | 18 mm |
| Material | Polyesterfilm, Acrylklebstoff |
| Messzeit | 2 bis 5 s |
| Modell | Vertikal, selbstklebend |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu