Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messaufkleber
Artikelnummer. 11790879
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
199 bis 224 °C
40/43/46/49/54 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11790879
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG7D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermographic™ Temperaturaufkleber zeigen die aktuelle Temperatur an. Das kreisförmige Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
  • Drehregler mit 5 Einstelltemperaturen
  • +40 bis +260 °C
  • Irreversibel
  • Abmessungen: Ø 15 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.59 in.
Höhe (metrisch) 15 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 14 mm
Material Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 199°C to 224°C (390°F to 435°F) Range 7
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) .01 kg
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.55 in.
Beschreibung Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 199°C to 224°C (390°F to 435°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 435 °F
Max. Temperatur (metrisch) 224 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 390°F
Min. Temperatur (metrisch) 199 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 390°F to 435°F
Temperaturbereich (metrisch) 199 bis 224 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 199°C, 204°C, 210°C, 216°C, 224°C (390°F, 400°F, 410°F, 420°F, 435°F)
Umfang Dual °C (°F)