Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messaufkleber
Artikelnummer. 11730879
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
199 bis 224 °C
40/43/46/49/54 °C
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11730879
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG1D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Thermographic™ Temperaturaufkleber zeigen die aktuelle Temperatur an. Das kreisförmige Temperaturetikett kann je nach Bedarf zur Überwachung der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
  • Drehregler mit 5 Einstelltemperaturen
  • +40 bis +260 °C
  • Irreversibel
  • Abmessungen: Ø 15 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.59 in.
Höhe (metrisch) 15 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 14 mm
Material Polyester Film, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 40°C to 54°C (105°F to 130°F) Range 1
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 0.8 kg
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.55 in.
Beschreibung Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 40°C to 54°C (105°F to 130°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 130°F
Max. Temperatur (metrisch) 54 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 105°F
Min. Temperatur (metrisch) 40 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 105°F to 130°F
Temperaturbereich (metrisch) 40/43/46/49/54 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 40°C, 43°C, 46°C, 49°C, 54°C (105°F, 110°F, 115°F, 120°F, 130°F)
Umfang Dual °C (°F)