Learn More
TMC Hallcrest™ Measurements Heizkapsel
Artikelnummer. p-8010245
Click to view available options
Display:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11717218
Marke: TMC Hallcrest™ M01KTHEN08C01X1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bieten Sie eine irreversible Identifizierung bei Problemen mit der Temperaturregelung. Die TMC Hallcrest™ Temperaturanzeigen für die Kühlprüfung können für den Transport und die Lagerung von Waren verwendet werden.
  • Bestätigung, dass die Temperaturen nicht überschritten wurden.
  • Die Farbe wird blau, wenn die Temperatur erreicht ist.
  • Einfach anzuwenden und abzulesen.
  • Selbstklebend.
  • Verfügbare Temperaturen zwischen -17 und 20 °C.
  • Genau auf +/- 1 °C
Spezifikation
Tiefe (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Tiefe (metrisch) 6 mm
Einwegprodukt Ja
Material PVC
Breite (angloamerikanisch) 1,25 in.
Produkttyp Temperaturindikator
Genauigkeit ±1 °C
Display -8 °C
Breite (metrisch) 32 mm