Learn More
Honeywell™ ME06 Shock-Absorbing Lanyard
Artikelnummer. 12674903
Click to view available options
:
Länge: 1.5 m
Artikelnummer. 12674903
Marke: Honeywell™ 1005279
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Highly resistant and durable 23 mm polyester webbing with a carabiner and scaffold hook.
  • Highly resistant and durable webbing
  • Includes carabiner and scaffold hook
  • Adapted for harsh working conditions and difficult environments
  • Better comfort in fall situations
  • Small-size tear-off dissipating element that reduces weight and makes lanyard easier to handle and carry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Carabiner, Scaffold Hook
Länge (metrisch) 1.5 m
Material Polyester Webbing, Galvanized Steel, scaffold hook of white chromate steel