missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MDK Human ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®, PeproTech®
ELISA
Marke: Invitrogen™ 900-K190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Midkine is a retinoic acid-responsive, heparin-binding growth factor expressed in various cell types during embryogenesis. It promotes angiogenesis, cell growth, and cell migration. Midkine is also expressed in several carcinomas, suggesting that it may play a role in tumorigenesis, perhaps through its effects on angiogenesis.Spezifikation
P21741 | |
Chargenspezifisch | |
ELISA | |
4192 | |
Dieses Human Midkine ELISA-Kit enthält: Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Proteinstandard und HRP-Konjugat. | |
10 x 96 Tests | |
Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation. | |
1 h 45 min |
Chargenspezifisch | |
Biotin | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Mdk | |
HRP | |
RUO | |
Human | |
24 h 30 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur