Learn More
Novus Biologicals™ MDH1 Protein
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results. Applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity
403.00 € - 1025.00 €
Spezifikation
Konzentration | 1.0mg/mL |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, SDS-PAGE |
Zusammensetzung | In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol |
Gen-ID (Entrez) | 4190 |
Molekulargewicht | 37.4kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18273155
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.1MG |
0.1 mg |
403.00 €
0.10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18295344
|
Novus Biologicals™
NBP1-45315-0.5MG |
0.5 mg |
1025.00 €
0.50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
A bioactive recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human MDH1 The Recombinant Human MDH1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MDH1 Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.Spezifikation
1.0mg/mL | |
In 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) containing 10% Glycerol | |
37.4kDa | |
Human | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
MDH1 | |
Recombinant |
ELISA, SDS-PAGE | |
4190 | |
Protein | |
MSEPIRVLVT GAAGQIAYSL LYSIGNGSVF GKDQPIILVL LDITPMMGVL DGVLMELQDC ALPLLKDVIATDKEDVAFKD LDVAILVGSM PRREGMERKD LLKANVKIFK SQGAALDKYA KKSVKVIVVG NPANTNCLTA SKSAPSIPKE NFSCLTRLDH NRAKAQIALK LGVTANDVKN VIIWGNHSST QYPDVNHAKV KLQGKEVGVY EALKDDSWLK GEFVTTVQQR GAAVIKARKL SSAMSAAKAI CDHVRDIWFG TPEGEFVSMG VISDGNSYGV PDDLLYSFPV VIKNKTWKFV EGLPINDFSR EKMDLTAKEL TEEKESAFEF LSSALEHHHH HH | |
RUO | |
Unconjugated | |
>95% |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ MDH1 Protein