Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Simplex-Kit für Maus-MDC (CCL22)
Der Mouse MDC (CCL22 ) ProcartaPlex Simplex Kit misst das MDC (CCL22 ) Protein und ist so konzipiert, dass er mit anderen Simplex Kits kombiniert werden kann, sodass Sie Ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/Quantifizierung nutzt.
Marke:  Invitrogen™ EPX010-26072-901
Artikelnummer. 17887250
  • 298.00 € / 96 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das ProcartaPlex Simplex-Kit für Maus-MDC (CCL22) misst das MDC (CCL22)-Protein
  • Es ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombinierbar ist, sodass Anwender ihr eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteinerkennung und -quantifizierung verwendet
  • Bei Kombination mehrerer Simplex Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (gesondert erhältlich) benötigt
Über ProcartaPlex-Assays für die Luminex-Plattform
  • ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA.
  • Sie nutzen die Luminex xMAP (Multianalyte Profiling)-Technologie für den gleichzeitigen Nachweis und die Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
  • ProcartaPlex Multiplex-Assays erfordern nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand.
  • Analysierte Ergebnisse könnenbis zu vier Stunden lang von Din erfasst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Simplex-Kit
Maus
Magnetisch
Siehe Analysezertifikat
Simplex-Kit
CC-Motiv-Chemokinligand 22
20299
Weniger als 15 %
ProcartaPlex™
Serum/Plasma: 25 µl; CCS: 50 µl
• 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x)
• 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x)
• 2 Fläschchen Standard-Mischung (Maus) (gefriergetrocknet)
Bei 2 – 8 °C lagern.
Immunology
96 Tests
Kombinierbar
MDC (CCL22) [63]
Siehe Analysezertifikat
Luminex™ Geräte
A-152E5.1, ABCD-1, DC/B-CK, DCBCK, SCYA22, STCP-1
CCL22
Weniger als 15 %
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants
A-152E5.1, ABCD-1, DC/B-CK, DCBCK, SCYA22, STCP-1
Nasseis