Learn More
Lovibond™ MD100 MD200 pH reference standard kit
designed to check the accuracy and the reliability of the results.
Marke: Lovibond™ 275670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Beschreibung
MD100 MD200 pH reference standard kit with approximately 7.45 pH standard for tablet and liquid reagents
It is not possible to calibrate the photometer with the reference standards.The shelf life of reference standards is two years from the date of production, provided that storage and use are in accordance with the instructions provided.
Spezifikation
7.45 | |
pH Standard |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol