Learn More
Notrax MD Ramp System™ Male Safety Ramp for Cushion Ease™ Series
Attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ modular mats and the Notrax™ Safety Stance™ custom mats.
22.00 € - 36.00 €
Spezifikation
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17782198
Unterlagen ansehen
Notrax
551M0003BL
Schwarz 91 cm
22.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17792198
Unterlagen ansehen
Notrax
551M0003OR
Orange 91 cm
22.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17702208
Unterlagen ansehen
Notrax
551M0003YL
Gelb 91 cm
22.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17712208
Unterlagen ansehen
Notrax
551M0005OR
Orange 152 cm
36.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • MD Ramp System™ Nitrile Compatible with the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom
  • Available in black, red, orange, and yellow
Spezifikation
Spezifikation
Nitril-Kautschuk
Matten für Industrie und Gewerbe
5 cm