Learn More
VACUUBRAND™ ATEX Chemie-Membranpumpe MD 4C EX, Ex-geschützt, Gerätekategorie 2
Verwenden Sie diese Pumpen für Rotationsverdampfer und Trockenschränke mit potenziell explosiven Atmosphären. Vacubrand™ MZ 2C EX Membranpumpen verfügen über benetzte Teile mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit, hauptsächlich aus antistatischen Materialien.
Marke: VACUUBRAND™ 20696930
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält ein separates Gasballastverbindungsstück zur Verwendung von Inertgas
- Hervorragende chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Dampftoleranz
- Flammensicherer Motor mit integriertem Überlast- und Überhitzungsselbstschutz bei direkter Stromversorgung durch einphasige Netzteile mit 230 V/50 Hz. Keine zusätzliche und spezifische Überstromschutzvorrichtung erforderlich
- Überdrucksicherheitsventile innen und am Auslass
- Sicherheitsmembran-Technologie mit optionaler Inertgasspülung und Detektion von Membranrissen
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
10 mbar (mit Gasballast), 3 mbar (ohne Gasballast) | |
1500 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
Fluorkunststoff (Gehäuse) | |
53 dB (A) | |
40 °C | |
3.7 m³/hr. | |
305 mm | |
265 mm | |
IP54 | |
Chemische Beständigkeit | |
Ölfrei | |
1,1 bar |
2 m-Kabel ohne Stecker, Handbuch | |
ATEX II 2G IIB T4 X (Umgebung mit Inertgasspülung), ATEX II 2G IIC T3 X (Pumpenkammer), ATEX II 3G IIB T4 X (Umgebung ohne Inertgasspülung), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (Motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS | |
440 x 265 x 305 mm | |
MD 4C NT EK | |
-10 bis 60 °C | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
440 mm | |
Membranpumpe | |
4 | |
Rotationsverdampfung | |
3 | |
230 V |