Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Phosphat
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke: Lovibond™ 276040
Beinhaltet:
Kat.- Nr. 12602015
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten Phosphat No. 1 LR Tabletten (100 Packung), Tabletten Phosphat No. 2 LR Tabletten (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12612015
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Phosphat-Reagenz, F10 (100 Packung),4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
- Wasserdicht (gemäß IP 68, 1 Stunde bei 0,1 m)
- Automatische Abschaltfunktion
- Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
- Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
- Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
- Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
- Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
- Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
- Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T = 20 °C; bis 25°C)
- TDS-Auflösung: 0,01 A
- Temperatur: 5 ° bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
- Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
- Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5.000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
- Abmessungen (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 in.)
- Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Spezifikation
MD 100 Photometer: Phosphat (Tabletten) | |
3 % FS | |
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten Phosphat No. 1 LR Tabletten (100 Packung), Tabletten Phosphat No. 2 LR Tabletten (100 Packung), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung | |
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze | |
0.05 bis 4.0 mg/l PO4 | |
260 g |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
3,5 cm | |
15,5 cm | |
LED | |
0.01 A | |
7,5 cm |