Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 1 - 90 SiO2, Param.:Siliciumdioxid HR
Artikelnummer. 12621715
Click to view available options
Typ:
MD 100 Photometer: Von hohen Silikawerten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12621715
Marke: Lovibond™ 276116
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (Molybdat F10, Säurereagenz F10, Zitronensäure F10), Silika HR (100 Tests), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Spezifikationen
  • Bereich: 1 bis 90 mg/l SiO2
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein Analysenzertifikat für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Typ MD 100 Photometer: Von hohen Silikawerten
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Genauigkeit 3 % FS
Höhe (metrisch) 3,5 cm
Enthält Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (Molybdat F10, Säurereagenz F10, Zitronensäure F10), Silika HR (100 Tests), 4 x AAA Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Länge (metrisch) 15,5 cm
Hauptspeicher Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Lichtquelle LED
Bereich 1 bis 90 mg/l SiO2
Auflösung 0.01 A
Gewicht (metrisch) 260 g
Breite (metrisch) 7,5 cm