Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Ammoniak
Artikelnummer. 12631705
Click to view available options
Bereich:
0.01 bis 0.8 mg/l N
0.02 bis 1.0 mg/l N
Typ:
MD 100 Photometer: Ammoniak (Pulver)
MD 100 Photometer: Ammoniak (Tabletten)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12631705
Marke: Lovibond™ 276065
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Kat.- Nr. 12621705
Gerät in Tragetasche, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, eine Rührstange und Bürste, Tabletten Ammonia No. 1 (100 Packung), Tabletten Ammonia No. 2 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12631705
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set, 10 ml, Ammoniaksalicylat und Cyanurat, Pulver (100 Tests), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse.Lovibond MD 100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle.Zu den weiteren Merkmalen gehören eine einfache Bedienung, ein ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und eine sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68 1 Stunde bei 0.1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Reagenzientabletten
Jede Tablette ist in einer einzelnen Aluminiumfolientasche hermetisch versiegelt und schützt so vor schwierigen Umgebungsbedingungen. Diese Verpackung hält jede Tablette in einwandfreiem Zustand bis sie vom Benutzer benötigt wird.
Spezifikationen
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T =20 °C bis 25 °C)
  • TDS-Auflösung: 0.01 A
  • Temperatur 5° bis 40 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15.5 x 7.5 x 3.5 cm (6.1 x 3 x 1.5 Zoll)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein Analysenzertifikat für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Typ MD 100 Photometer: Ammoniak (Pulver)
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Genauigkeit 3 % FS
Höhe (metrisch) 3,5 cm
Enthält Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set, 10 ml, Ammoniaksalicylat und Cyanurat, Pulver (100 Tests), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Länge (metrisch) 15,5 cm
Hauptspeicher Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Lichtquelle LED
Bereich 0.01 bis 0.8 mg/l N
Auflösung 0.01 A
Gewicht (metrisch) 260 g
Breite (metrisch) 7,5 cm