Learn More
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Aluminium
Artikelnummer. 12611705
Click to view available options
Bereich:
0.01 bis 0.25mg/L Al
0.01 bis 0.3mg/L Al
Typ:
MD 100 Photometer: Aluminium (Pulver)
MD 100 Photometer: Aluminium (Tabletten)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12611705
Marke: Lovibond™ 276205
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Kat.- Nr. 12601705
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Tabletten Aluminium No. 1 (100 Packung), Tabletten Aluminium No. 2 (100 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Kat.- Nr. 12611705
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Pulverreagenzien-Set, 100 Tests (1 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Durch die Kalibrierungs- und Software-basierten Einstellmöglichkeiten eignet sich das MD 100 auch als Prüfgerät. Die Tests werden entweder mit Lovibond Tablettenreagenzien mit langfristiger Stabilität und einer garantierten Mindesthaltbarkeit von fünf oder 10 Jahren, mit VARIO Pulverreagenzien oder mit flüssigen Reagenzien durchgeführt.
Eigenschaften
  • Wasserdicht (gemäß IP 68, 1 Stunde bei 0,1 m)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Kalibrierungsmodus für Echtzeituhr und Datum
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display (bei Tastendruck)
  • Werkskalibrierung und Anwenderkalibrierung; Zurücksetzen auf Werkskalibrierung möglich
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Infrarotschnittstelle für Testdatenübertragung
Reagenzientabletten
Jede Tablette ist in einer einzelnen Aluminiumfolientasche hermetisch versiegelt und schützt so vor schwierigen Umgebungsbedingungen. Diese Verpackung hält jede Tablette in einwandfreiem Zustand bis sie vom Benutzer benötigt wird.
Spezifikationen
  • Lichtquelle: LED, Interferenzfilter (IF) und Lichttaster in transparenter Zellenkammer
  • Wellenlängengenauigkeit: ±1 nm
  • Photometrische Genauigkeit: 3 % FS (T = 20°C; bis 25°C)
  • TDS-Auflösung: 0,01 A
  • Temperatur: 5° bis 40°C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 % (nicht kondensierend)
  • Stromversorgung: 4 AAA-Batterien
  • Betriebsdauer: Ca. 17 Stunden oder 5.000 Testmessungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Abmessungen (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 in.)
  • Gewicht: Grundgerät ca. 260 g
Hinweis
Die Spezifikationen für jeden Tabletttyp sowie ein ‘Analysenzertifikat’ für jede Charge finden Sie im Download-Bereich unter www.lovibond.com.
Spezifikation
Typ MD 100 Photometer: Aluminium (Pulver)
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Genauigkeit 3 % FS
Höhe (metrisch) 3,5 cm
Enthält Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Pulverreagenzien-Set, 100 Tests (1 Packung), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Länge (metrisch) 15,5 cm
Hauptspeicher Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Lichtquelle LED
Bereich 0.01 bis 0.25mg/L Al
Auflösung 0.01 A
Gewicht (metrisch) 260 g
Breite (metrisch) 7,5 cm