Learn More
mCherry Monoclonal Antibody (16D7), Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen M11241
Artikelnummer. 15441194
  • 300.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
mCherry Monoclonal antibody specifically detects mCherry in Tag samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
mCherry
Monoclonal
Alexa Fluor 647
mCherry
Full-length mCherry was used as the immunogen
50 Tests
Primary
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
16D7
PBS with 5mM sodium azide; pH 7.5
Rat
Affinity chromatography
RUO
4° C
Liquid
Tag
Produktvorschläge