Learn More
Gibco™ McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
McCoy's 5A (Modified) Medium, GlutaMAX™ Supplement
Marke: Gibco™ 36600088
358.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
McCoy’s 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt. Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy’s 5A-Medium ursprünglich als Modifikation von Basal Medium 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy’s 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glucosespiegel. In diesem Produkt ist auch die Zugabe von Hanks’ Salzen nach Dr. Hsu enthalten, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen.2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ McCoy's 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ McCoy's 5A (modifiziert) erfordert Serumsupplementierung, üblicherweise mit 10% fötalem Kälberserum (FKS). Gibco™ McCoy’s 5A (modifiziert) verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO22 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA | |
Flüssig | |
Hohe Glukosekonzentration, GlutaMAX, Bacto-Pepton, Phenolrot | |
Säugetierzellkultur | |
6,9 bis 7,1 |
McCoy's5 A (modifiziert) Medium,10 x500 ml, flüssig, Phenolrot Indikator, mit hoher Glukose, GlutaMAX™, Bacto-Pepton, Phenolrot, für Säugetierzellkultur | |
McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium | |
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
10 x 500 mL |