Learn More
Gibco™ McCoy (Modifiziertes) Medium 5A
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11540646
Click to view available options
Menge:
10 x 500 ml
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11540646
Marke: Gibco™ 26600080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
McCoy’s 5A Medium (modifiziert) ist ein Universal-Medium, das die Propagation von vielen Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explantaten von Biopsie-Gewebe unterstützt. Dieses Medium unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe.
Dr. Thomas McCoy formulierte McCoy’s 5A-Medium ursprünglich als Modifikation von Basal Medium 5A. Im Gegensatz zu anderen Medien enthält McCoy’s 5A das Reduktionsmittel Glutathion, Bacto-Pepton und einen hohen Glucosespiegel. In diesem Produkt ist auch die Zugabe von Hanks’ Salzen nach Dr. Hsu enthalten, um die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators zu ermöglichen.2 -Inkubators befindet.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ McCoy’s 5A wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ McCoy’s 5A Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ McCoy’s 5A (modifiziert) erfordert eine Serum-Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum (FBS). Gibco™ McCoy 5A (modifiziert) verwendet ein Natriumhydrogencarbonat-Puffersystem (2.2 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5–10 % CO22 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
Mit Additiven Hohe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Bacto-Pepton
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 10 x 500 ml
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
pH 6,9 bis 7,1
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung McCoy‘s Medium, 5A (modifiziert), 1x Konzentration, flüssig, hohe Glukosekonzentration, L-Glutamin, Bacto-Pepton, Phenolrot, pH 6,9 bis 7,1, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 280 bis 320 mOsm/kg, zur Verwendung in der Säugetierzellkultur