Learn More
STEMCELL Technologies McCoy's 5A Medium
McCoy's 5A Medium is recommended for a wide variety of cell culture applications
Marke:  STEMCELL Technologies 36350
Encompass
Artikelnummer. 17148091
  • 184.50 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • McCoy's 5A Medium is recommended for a wide variety of cell culture applications
  • Selection of suitable nutrient medium is dependent on type of cell, conditions of culture, and degree of chemical definition required for the cell culture application
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur
500 mL
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
STEMCELL Technologies McCoy's 5A Medium