Learn More
Bibby Scientific™ Regelapparaat Mc227, 5A,1150W -
Marke: Bibby Scientific™ 36223-00
373.40 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
12,5 mm | |
115 x 120 x 80mm | |
230 V | |
Gehäuse MC227 | |
Gehäuse 2300w | |
120mm | |
50/60 Hz |
115 mm | |
80 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 2.300 W | |
Gehäuse 1w | |
Gehäuse 0.82Kg | |
1-Wege-Heizungsregler |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Regelapparaat Mc227, 5A,1150W - > Durchmesser:12,5 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur