Learn More
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Marke: MBL CRC204
25.24 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas. MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas sind eine zuverlässige Wahl für die Messung von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor.
Eigenschaften- Gut ablesbare Graduierungen in blauer Emaille
- Robuster sechseckiger Fuß
- Entspricht ISO 4788
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
±0,5 ml | |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
25 ml | |
170 mm | |
0.5 ml |
Blau | |
Messzylinder | |
Borosilikatglas | |
B | |
Messen von Flüssigkeiten und Lösungen im Labor | |
Blaue Emaillefarbe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL Volumetrics™ Messzylinder aus Glas > Fassungsvermögen 25 ml; Graduierungen 0,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur