Learn More
MBL Volumetrics™ Modulare Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas, mit genutetem Trichteroberteil
Hergestellt aus Borosilikatglas und mit Trichteransatz für eine einfachere und sicherere Befüllung
Marke: MBL BRB264P
70.82 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
- PTFE-Absperrhahn für schmiermittelfreie Verwendung
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Modulares Design mit abnehmbarem Bürettenschlauch, Absperrhahn und Düse für einfachen Austausch
Spezifikation
25 ml | |
0.1 ml | |
PTFE | |
Modulare Büretten |
Borosilikatglas | |
Blau | |
±0,1 ml | |
ISO 385 |