Learn More
MBL™ Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Entspricht ISO 385. Die MBL™ Bürette aus Borosilikatglas der Klasse B verfügt über einen schmiermittelfreien PTFE-Absperrhahn mit 1.5-mm-Bohrung. Mit Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe.
40.55 € - 47.01 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Graduierungen | 0.10 ml |
Enthält | Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser |
Umfang | Blau |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12114262
|
MBL
BRB076P |
50 ml |
47.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12025362
|
MBL
BRB074P |
25 ml |
40.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Die Größen mit 10 ml, 25 ml und 50 ml sind mit passendem Trichteraufsatz erhältlich, um das Befüllen einfacher und sicherer zu machen.
- Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser
- Graduierungen in leicht ablesbarer blauer Emailfarbe
- Aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Schmiermittelfreier PTFE-Absperrhahn mit 1.5 mm Innendurchmesser | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
0.10 ml | |
Blau | |
±0,1 ml | |
Klasse B |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MBL™ Bürette, Klasse B, aus Borosilikatglas