Learn More
MBL™ Glaspipetten mit zwei Markierungen, Klasse AS
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.01 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
± 0.05 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe kalibriert
- Mit Chargencode für herunterladbares Chargenzertifikat bedruckt
- Klasse AS mit +5 s Wartezeit
- Mit einem Sicherheitsbalg auf der Spitze des Pipettenröhrchens
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robusten, eingearbeiteten Düsen und nicht verblassender Bernsteinfarbe
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12691 |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 2/Pckg. |
| Toleranz | ±0.015 ml |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Typ | Pipette |