Learn More
MBL™ Vollpipetten, Klasse AS
Die Konstruktion aus Kalknatronglas entspricht ISO 648 und DIN 12691. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS sind auf Volumenabgabe kalibriert und mit Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe versehen.
Marke: MBL PRA726AS
14.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Kalknatronglas, entspricht ISO 648 und DIN 12691.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse AS sind für die Lieferung kalibriert und mit permanenten bernsteinfarbenen Markierungen versehen.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Kalibriert für die Lieferung
- Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Markierungen in permanenter Bernsteinfarbe
- Klasse AS mit +5 s Wartezeit
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit robust gefertigten Spritzdüsen
Spezifikation
±0,02 ml | |
ISO 648, DIN 12691 | |
Kalknatronglas | |
Braun | |
±0.02 ml | |
10 ml |
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
2/Pckg. | |
Rot | |
Vollpipette |