Få mere at vide
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung
Artikelnummer. 12484691
Klik for at se tilgængelige muligheder
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.01 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
± 0.05 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Genauigkeit:
±0,02 ml
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
± 0,03 ml
± 0.01 ml
Pakningsstørrelse:
2 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12484691
Brand: MBL PRA752ASWC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Die Konstruktion aus Kalknatronglas mit verstärkten Spitzen gewährleistet besondere Festigkeit sowie eine korrekte Abflussdauer. MBL™ Vollpipetten der Klasse AS mit Zertifizierung sind mit einer Markierung in permanenter Bernsteinfarbe versehen, die in das Glas eingeschmolzen ist, um sie gegen aggressive Reinigungslösungen beständig zu machen.
Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse A S mit Zertifizierung enthalten Markierungen in permanenter bernsteinfarbener Färbung, die in das Glas eingeschmolzen sind, um die Beständigkeit gegen aggressive Reinigungslösungen zu gewährleisten.
  • Entspricht ISO 648 und DIN 12691
  • Auf Volumenabgabe mit +5 s Wartezeit kalibriert
  • Jede Pipette ist mit einer individuellen Seriennummer codiert
  • Es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit gemäß nationalen Normen bei
  • Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die in die Glasoberfläche für die höchstmögliche Beständigkeit gegen aggressive Lösungsmittel eingegossen sind
  • Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Genauigkeit ± 0,03 ml
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat
Klasse AS
Material Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Menge 2/Pckg.
Toleranz ±0.03 ml
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 25 ml
Typ Vollpipette
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.