Learn More
MBL™ Glaspipetten mit einer Markierung, Klasse AS, mit Zertifizierung
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Toleranz:
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.01 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
± 0.05 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Genauigkeit:
±0,02 ml
±0.008 ml
±0.015 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
± 0,03 ml
± 0.01 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas mit geprägten Strahlen für zusätzliche Festigkeit und korrekte Abgabezeiten.Die MBL™ One Mark Glaspipetten der Klasse A S mit Zertifizierung enthalten Markierungen in permanenter bernsteinfarbener Färbung, die in das Glas eingeschmolzen sind, um die Beständigkeit gegen aggressive Reinigungslösungen zu gewährleisten.
- Entspricht ISO 648 und DIN 12691
- Auf Volumenabgabe mit +5 s Wartezeit kalibriert
- Jede Pipette ist mit einer individuellen Seriennummer codiert
- Es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit gemäß nationalen Normen bei
- Markierungen in nicht verblassender Bernsteinfarbe, die in die Glasoberfläche für die höchstmögliche Beständigkeit gegen aggressive Lösungsmittel eingegossen sind
- Hergestellt aus Kalknatronglas mit eingearbeiteter Düse, für zusätzliche Festigkeit und um korrekte Ausflusszeiten sicherzustellen
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0,03 ml |
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 648, DIN 12691, Kalibrierzertifikat |
| Klasse | AS |
| Material | Kalknatronglas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Braun |
| Menge | 2/Pckg. |
| Toleranz | ±0.03 ml |
| Farbe | Gelb |
| Mehr anzeigen |