Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Artikelnummer. p-6806138
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Toleranz:
±0,025 ml
±0,1 ml
±0.15 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
± 0,04 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12524927
Marke: MBL FRD200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
  • Entspricht ISO 1042
  • Mit flachem Hals für Gummistopfen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • H“-Konformität zertifiziert
  • Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
  • Beschriftungen in blauem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Gummi
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 70 mm
Flaschenhalstyp Glatt
Toleranz ±0.25 ml
Graduated Ja
Klasse A