Learn More
MBL™ Thermometer für vollständige Immersion, mit blauer Füllung
Click to view available options
:
Temperature: -10 to 50 deg.C; Graduation: 0.5 deg.C
Beschreibung
- Quecksilber-frei - mit einer blauen oder grünen Spiritus mit geringer Toxizität gefüllt
- Für vollständige Immersion kalibriert
- Permanente, bernsteinfarbene Graduierungen
- Weißer Hintergrund für eine klare Betrachtung der blaugefärbten Flüssigsäule
- Zum Rühren verstärkter Balg
- Mit einer nicht rollenden Spitze und einem Sicherheitssupensionsring
- Nominale Länge 305 mm Artikel 30/210/10 mit einer Länge von 405 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Immersion | Gesamt |
| Enthält | Sicherheitsaufhängungsring |
| Gesamtlänge (metrisch) | 305 mm |
| Thermometerfüllung | Ohne Quecksilber |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50°C |
| Min. Temperatur (metrisch) | −10°C |
| Temperaturbereich (metrisch) | – 10 bis 50 °C |