Learn More
Ohaus™ MB90 Feuchtigkeitsanalysator
Misst den Feuchtigkeitsgehalt mit höherer Präzision und Effizienz.
Marke:  Ohaus™ 30241168
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.25400kg
Artikelnummer. 15545029
  • 3240.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Analysieren Sie ganz einfach spezifische Materialproben und bestimmen Sie die optimale Trocknungstemperatur
  • Die 100 Methodenbibliothek beschleunigt den Testvorgang
  • Speichern Sie bis zu 1000 Ergebnisse für alle Methoden der statistischen Analyse
  • Einrichten und Sperren von Temperatureinstellungen und Methodenparametern mit Administratorzugriff
  • Verfügt über ein breites, helles Touchscreen-Display und eine intuitive Menüführung für eine schnelle und präzise Feuchtigkeitsanalyse
  • Schnelle Infrarot-Halogen-Heiztechnologie
  • Gleichmäßige Trocknung für präzise, reproduzierbare Ergebnisse
  • Flexibel und leistungsstark
  • Mit Schalenaufhängung und abnehmbaren Teilen für eine bequeme Wartung
Zertifizierungen
CE, UL-zertifiziert, CSA- und FCC-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse MB90
0.18 % (3 g-Probe), 0.02 % (10 g-Probe)
355,00 x 211,00 x 180,000 mm
0.01 %/0.001 g
USB-Host x 2USB-Gerät RS232
Feuchtebestimmer, MB90-EU
7,09 in.
Feuchtigkeit: 0,01% bis 100%
355,00 mm
5,230 kg
40 °C bis 200 °C
8,31 in.
RS232, USB-Gerät, USB-Host
90 mm
120/240 V AC 50/60 Hz
Vollfarbiges 4,3 Zoll-WQVGA-Touchscreen
355,00 mm
50/60 Hz
180,000 mm
13,98 in.
11,530 lb.
0,500 g bis 120,000 g
120 VAC oder 240 VAC
211,00 mm