Learn More
Ohaus™ MB27 Basic Feuchtigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 16100881 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
Modell: MB27
Artikelnummer. 16100881
Marke: Ohaus™ 30251541
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das OHAUS™ MB27 Basic Feuchtigkeitsmessgerät kombiniert hochwertige und langlebige Konstruktion in einem schlanken, kompakten Design.
  • Mit einer Genauigkeit von 0,01 % 0,001 g eignet sich das MB27 Feuchtigkeitsmessgerät für die meisten Anwendungen.
  • Die Halogenheizung und die Kalibrierung der Doppelgewichtstemperatur liefern schnelle und zuverlässige Ergebnisse.
  • Anwenderfreundliches Design mit Touch-Tasten für einfache Bedienung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell Gehäuse MB27
Abmessungen (L x B x H) 280,00 x 165,00 x 127,000 mm
Displaytyp LCD
Anschlusstyp RS232 (im Lieferumfang enthalten)
Fassungsvermögen 90 g
Nettogewicht (metrisch) 0,177 kg
Gewicht (metrisch) 2,800 kg