Learn More
Epredia™ MB22 Premier Niedrigprofil-Mikrotom-Einwegklinge
Die Epredia™ MB22 Premier Niedrigprofil-Mikrotom-Einwegklingen eignen sich für Anwendungen, bei denen äußerst dünne, qualitativ hochwertige Schnitte benötigt werden.
Marke: Epredia™ 3050822
183.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ MB22 Premier Niedrigprofil Mikrotom-Einwegklingen eignen sich für Anwendungen, bei denen äußerst dünne, qualitativ hochwertige Schnitte benötigt werden, zum Beispiel bei Kryostaten, Nierenbiopsien und Lymphknoten.
- Niedriges Profil
- Erhöhte Beständigkeit
Spezifikation
Flacher Schild | |
Entwickelt mit einem steileren Winkel, der es dem Benutzer ermöglicht, feinere Schnitte anzufertigen | |
22° | |
0,25 mm |
Niedrig | |
Ja | |
0,01 in. |