Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.7 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. Maximum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
20.66 € - 205.47 €
Spezifikation
Art der Kappe | Schnappverschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1.7 ml |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12736799
![]() |
Axygen™
MCT-175-A |
Divers | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11391934
![]() |
Axygen™
MCT-175-A |
Divers | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
29.95 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11381934
![]() |
Axygen™
MCT-175-C |
Durchsichtig | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
35.75 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10393350
![]() |
Axygen™
MCT-175-C |
Durchsichtig | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
12766799
![]() |
Axygen™
MCT-175-C-S |
Durchsichtig | Steril | 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
12548007
![]() |
Axygen™
MCT-175-C-S |
Durchsichtig | Steril | 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
23.86 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12776799
![]() |
Axygen™
MCT-175-G |
Grün | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11311944
![]() |
Axygen™
MCT-175-G |
Grün | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12746799
![]() |
Axygen™
MCT-175-B |
Blau | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11301944
![]() |
Axygen™
MCT-175-B |
Blau | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11331984
![]() |
Axygen™
MCT-175-L-C |
Durchsichtig | Unsteril | 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
20.66 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12786799
![]() |
Axygen™
MCT-175-L-C |
Durchsichtig | Unsteril | 250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
12796799
![]() |
Axygen™
MCT-175-O |
Orange | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11321944
![]() |
Axygen™
MCT-175-O |
Orange | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12538037
![]() |
Axygen™
MCT-175-SP |
Spektrum | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
31.03 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11316314
![]() |
Axygen™
MCT-175-SP |
Spektrum | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11331944
![]() |
Axygen™
MCT-175-R |
Rot | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.90 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12706809
![]() |
Axygen™
MCT-175-R |
Rot | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11341944
![]() |
Axygen™
MCT-175-V |
Violett | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12716809
![]() |
Axygen™
MCT-175-V |
Violett | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
12736809
![]() |
Axygen™
MCT-175-Y |
Gelb | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
11361944
![]() |
Axygen™
MCT-175-Y |
Gelb | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11351944
![]() |
Axygen™
MCT-175-X |
Bernsteinfarben | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
26.86 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12726809
![]() |
Axygen™
MCT-175-X |
Bernsteinfarben | Unsteril | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während der Zentrifugation dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Erfordernisse erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen zur Unterstützung von Farbcodierung erhältlich
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Polypropylen | |
1.7 ml | |
0.1 ml |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Autoklavierbar | |
Copolymer | |
0,1 bis 1,5 ml |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen