Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12756789 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12756789
Marke: Axygen™ MCT150G
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Grün
Material Polypropylen
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 1,5 ml