Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10713822 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Divers
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
250 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 10713822
Marke: Axygen™ MCT150CS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 1.5 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
Axygen MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen sind in verschiedenen Farben erhältlich. Axygen Maxymum Recovery™-Oberfläche und sterile Optionen sind ebenfalls erhältlich. SnapLock Mikrozentrifugenröhrchen haben mattierte Kappenoberflächen und mattierte Seitenwände, ideal für die Beschriftung. Jede Kappe verfügt über einen Durchstechzugang in der Mitte der Kappe. Für einige Größen sind Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappe erhältlich.
  • 0,6 ml, 1,5 ml und 2,0 ml klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Co-Polymer-Röhrchen bieten eine außergewöhnliche Festigkeit und chemische Beständigkeit. Nicht autoklavierbar oder kochfest.
  • Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Die maximale G-Kraft beträgt 14.000 RZB.
  • RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
  • Farbe - sortiert: Jede Packung enthält eine Mischung aus Blau, Grün, Violett, Orange, Rot und gelb.
  • Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
  • Farbe - Spektrum: 2 Packungen mit je blauen, grünen, orangefarbenen, roten und gelben Packungen.
Zertifizierungen
Zur Gewährleistung der Gesamtprobenintegrität zertifiziert RNase-, DNase- und endotoxinfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 250 St./Packung
Verpackung 250 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
Sterilität Steril
Graduated Ja
Max. RZB 20000 xG
Graduierungen 0,1 bis 1,5 ml
Produkttyp Mikroröhrchen mit Schnappverschluss