Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12786779 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Orange
Rot
Spektrum
Violett
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
1.000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
500 MAXYMum Recovery Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton
500 sterile Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 12786779
Marke: Axygen™ MCT060V
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Gewährleisten eine sichere Dichtung, die während der Zentrifugation geschlossen bleibt. Axygen™ MaxyClear Snaplock Mikroröhrchen, 0.60 ml, bieten ausgezeichnete Sichtbarkeit und verfügen über einen Durchstechzugang für Spritzen. In verschiedenen Farben erhältlich. Maxymum Recovery™ und sterile Optionen verfügbar.
  • MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
  • Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
  • Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
  • Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
  • Beständig bis zu 20,000 RZB
  • Kochfest und vollständig autoklavierbar
  • Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
    • Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
    • In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Zertifizierungen
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,6 mL
Farbe Violett
Material Polypropylen
Schritten 0.1 ml
Anzahl pro Packung 1000/Packung
Verpackung 1000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton.
Sterilität Unsteril
Graduated Ja
Max. RZB Gehäuse 14000xG
Graduierungen 0,1 bis 0,6 ml