Learn More
Axygen™ Axygen™ Snaplock Mikroröhrchen
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteDescription
Axygen MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen sind in verschiedenen Farben erhältlich. Axygen Maxymum Recovery™-Oberfläche und sterile Optionen sind ebenfalls erhältlich. SnapLock Mikrozentrifugenröhrchen haben mattierte Kappenoberflächen und mattierte Seitenwände, ideal für die Beschriftung. Jede Kappe verfügt über einen Durchstechzugang in der Mitte der Kappe. Für einige Größen sind Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappe erhältlich.
- 0,6 ml, 1,5 ml und 2,0 ml klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
- Co-Polymer-Röhrchen bieten eine außergewöhnliche Festigkeit und chemische Beständigkeit. Nicht autoklavierbar oder kochfest.
- Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
- Die maximale G-Kraft beträgt 14.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
- Farbe - sortiert: Jede Packung enthält eine Mischung aus Blau, Grün, Violett, Orange, Rot und gelb.
- Klare Mikrozentrifugenröhrchen sind kochfest. Farbige Röhrchen sind nicht kochfest.
- Farbe - Spektrum: 2 Packungen mit je blauen, grünen, orangefarbenen, roten und gelben Packungen.
Certifications
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Specifications
Specifications
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 0,6 mL |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Schritten | 0,1 mL |
| Anzahl pro Packung | 1000/Packung |
| Verpackung | 1.000 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.