Learn More
Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Graduierungen:
0,1 bis 1,5 ml
0,1 bis 2 ml
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Beskrivning
Das kristallklare Polypropylen gewährleistet eine hervorragende Sicht.Axygen™ MaxyClear Mikrozentrifugenröhrchen ohne Verschluss mit matten Seitenflächen zum Beschriften.Kochfest, autoklavierbar und beständig bis zu 20.000 RZB.Erhältlich als 1,5 ml- und 2,0 ml-Röhrchen mit Graduierung.
- MaxyClear Polypropylen bietet ausgezeichnete Transparenz und ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich
- Die Snaplock Kappe gewährleistet eine wirksame Abdichtung, die auch während Zentrifugation oder Sieden der Probe dicht bleibt
- Ein Durchstechzugang mit einem Durchmesser von 0.28 mm in der Mitte der Kappe ermöglicht Zugang zur Probe mit einer Spritzennadel
- Mattierte Kappenoberfläche zum Markieren und matte Seitenfläche zum Beschriften
- Beständig bis zu 20,000 RZB
- Kochfest und vollständig autoklavierbar
- Mit einer Vielzahl an Optionen für verschiedene Anforderungen erhältlich:
- Maxymum Recovery™ Option bietet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Transparente, sterile Röhrchen sind für Anwendungen, die Sterilität erfordern, erhältlich
- In einer Vielzahl von Farben oder Mischpackungen für die einfache Probenidentifizierung erhältlich.
Certifikat
Garantiert RNase-, DNase- und Endotoxin-frei für eine absolute Probenintegrität
Specifikationer
Specifikationer
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, pyrogenfrei |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Schritten | 0.25 ml |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Sterilität | Unsteril |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering