Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Artikelnummer. 17891875 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Applikator für Klebematten
Doppelt höhenverstellbare Klammer
Einzelne höhenverstellbare Klammer
Gefäßklemme
Klammer für Mikrotiter-/Deepwell-Platte
Kolbenklammer
Kolbenklammer-Kit
Medienflaschenklammer
Scheidetrichter-Klammer
Aufnahmevermögen:
1-l-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyer-Flasche
125 ml-Erlenmeyerkolben
2-l-Erlenmeyerkolben
2.800 ml-Fernbach-Flasche
2500-ml Kulturflasche, niedrige Form
250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
300 ml-Erlenmeyerkolben
4-l-Erlenmeyer-Flasche
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
5 l-Erlenmeyer-Flasche
Einzelgefäß
Flaschen
Gefäß
Gefäße
Mikroplatte/Deepwell-Platte
Quadratische Medienflasche, 1000 ml
Quadratische Medienflasche, 125 ml
Quadratische Medienflasche, 250 ml
Quadratische Medienflasche, 500 ml
Scheidetrichter
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ Schüttlerplattformen
MaxQ™ Schüttler-Plattform
Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ 6000 Schüttler, MaxQ 416 HP Schüttler
Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ6000 Schüttler
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 17891875
Brand: Thermo Scientific™ 75004107
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory.  Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aufnahmevermögen Quadratische Medienflasche, 250 ml
Produkttyp Medienflaschenklammer
Abmessungen (L x B x H) 87 x 87 x 98 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ6000 Schüttler