Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeskrivning
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universal clamps to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms.
- Adhesive mats can be cut to any desired size
- Suitable for use with containers with a wide, flat base, such as flasks, media bottles, microplates, petri dishes, and beakers
- Low adhesion mats are transparent and are suitable for all vessels up to a maximum of 200 rpm
- High adhesion mats are black opaque and are suitable for all vessels up to a maximum of 400 rpm
- The rolling applicator tool is designed to help press down the adhesive mats to the platform
The maximum speed depends on the type of vessel, as distinguished by size, shape, bottom shape, material, surface roughness and cleanliness. You must evaluate these parameters to determine the optimum choice of mat for your application before using the shaker. Additional guidelines on cleaning, installation, and use can be found in the Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series Instruction Manual.
Specifikationer
Specifikationer
| Aufnahmevermögen | Quadratische Medienflasche, 1000 ml |
| Produkttyp | Medienflaschenklammer |
| Abmessungen (L x B x H) | 118 x 118 x 117 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ 6000 Schüttler, MaxQ 416 HP Schüttler |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.