Learn More
Thermo Scientific™ Universalklemmen MaxQ™ Schüttler
Artikelnummer. 10414692 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Applikator für Klebematten
Doppelt höhenverstellbare Klammer
Einzelne höhenverstellbare Klammer
Gefäßklemme
Klammer für Mikrotiter-/Deepwell-Platte
Kolbenklammer
Kolbenklammer-Kit
Medienflaschenklammer
Scheidetrichter-Klammer
Aufnahmevermögen:
1-l-Erlenmeyerkolben
10 ml-Erlenmeyer-Flasche
125 ml-Erlenmeyerkolben
2-l-Erlenmeyerkolben
2.800 ml-Fernbach-Flasche
2500-ml Kulturflasche, niedrige Form
250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
300 ml-Erlenmeyerkolben
4-l-Erlenmeyer-Flasche
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
5 l-Erlenmeyer-Flasche
Einzelgefäß
Flaschen
Gefäß
Gefäße
Mikroplatte/Deepwell-Platte
Quadratische Medienflasche, 1000 ml
Quadratische Medienflasche, 125 ml
Quadratische Medienflasche, 250 ml
Quadratische Medienflasche, 500 ml
Scheidetrichter
Zur Verwendung mit (Geräte):
MaxQ Schüttlerplattformen
MaxQ™ Schüttler-Plattform
Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ 6000 Schüttler, MaxQ 416 HP Schüttler
Solaris Freiluft- und temperaturgeregelte Schüttler, MaxQ6000 Schüttler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10414692
Marke: Thermo Scientific™ 30159
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Kombinieren Sie diese Klammern der Schüttler-Plattform, die Matten und Gestelle, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, um alle Ihre Laborbedürfnisse zu erfüllen.
Kombinieren Sie die Universalklammern für Thermo Scientific™ MaxQ™ Schüttler je nach Bedarf. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich und sind so für all Ihre individuellen Anforderungen im Labor geeignet. Mit MaxQ Schüttlertablaren kompatibel.
Die Klammern sind einzeln erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Aufnahmevermögen 4-l-Erlenmeyer-Flasche
Produkttyp Kolbenklammer
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ™ Schüttler-Plattform