Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Inkubierte/gekühlte stapelbare Schüttler
Artikelnummer. 10449933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Umgebungstemperatur minus 15 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C
Elektrische Anforderungen:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10449933
Marke: Thermo Scientific™ SHKE60001CE
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie mit stapelbaren Schüttlern wertvollen Platz im Labor. Diese Schüttler kombinieren Orbitalschütteln mit Inkubationsfunktion für noch größere Vielseitigkeit.
Thermo Scientific MaxQ 6000 Schüttler bieten Probenlagerung und orbitales Schütteln mit einer intuitiv und einfach zu bedienenden Digitalsteuerung.
Thermo Scientific MaxQ 6000 stapelbare Inkubationsschüttler mit Kühlung sparen Platz, indem sich zwei Geräte übereinanderstapeln lassen. Mit dem (separat erhältlichen) Adapterset können Sie zwei 18 x 18in. Tablare übereinander montieren und so die Schüttelkapazität verdoppeln.
  • Stapelbare Geräte können Flaschen bis 6 l aufnehmen
  • Zwei höhenverstellbare Einlegeböden erweitern die Nutzfläche
  • Auswahl zwischen zwei Temperaturbereichen für zahlreiche Untersuchungen in der Molekularbiologie, Proteinexpression oder Plasmidaufreinigung
  • Modelle mit Inkubation oder Kühlung erhältlich
  • PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Überwachung und Kontrolle der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
  • Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
  • Elektronischer bürstenloser DC-Motor, variable Drehzahlregelung von 15 bis 500 U/min
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten
  • Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Laufzeit und Temperatur in drei verschiedenen LED-Anzeigen minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
  • Angezeigte Zeit wird bei Dauerbetrieb hochgezählt und bei zeitgesteuerten Läufen heruntergezählt
  • Visuelle/akustische Signale warnen bei Temperaturabweichungen; bei einer Temperaturabweichung von ±1 °C vom Sollwert wird die Wärmezufuhr unterbrochen
  • Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
  • Sanftanlauf verhindert abruptes Beschleunigen und Bremsen
  • Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Anwender mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden, falls eine Überprüfung erforderlich ist, und die Protokolle können normiert werden
  • Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch bei offener Tür
  • Sobald übermäßige Vibrationen aufgrund einer unsymmetrischen Beladung festgestellt werden, wird die Bewegung des Tablars unterbrochen
  • Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
  • Drehzahl, Laufzeit und Temperatur können über eine RS-232 Schnittstelle fernüberwacht werden
  • Das große Sichtfenster und die Innenbeleuchtung ermöglichen eine gute Beobachtung der Proben, ohne die Tür öffnen zu müssen
  • Die Tür kann zur bequemen Aufstellung im Labor vom Benutzer selbst rechts oder links angeschlagen werden.
  • 18 x 18 in.-Plattformen können in der Kammer zwei Ebenen haben, um die Schüttelkapazität zu verdoppeln
  • Kammer aus korrosionsbeständigem Edelstahl ist für den Einsatz verschiedener Universal- und Spezialtablare der Größe 18 x 18 in. (46 x 46 cm) geeignet
  • Außengehäuse aus strapazierfähigem, pulverbeschichtetem kaltgewalztem Stahl
  • Steckdose im Innenraum liefert sichere Stromversorgung für Schüttler, Rührer oder Rotatoren
Gesamtmaße
  • Tablargrößen: 45,7 x 45,7cm (18 x 18 in.)
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 33 x 27 x 40,5 in. (83,9 x 69,6 x 102,9cm)
Bestellinformationen:
Für ein Komplettsystem sind Tablare und Klammern (separat erhältlich) zu bestellen
Im Lieferumfang enthalten:
  • Zwei höhenverstellbare perforierte Edelstahl-Einlegeböden.
Erfordert:
  • Universaltablar (ohne Befestigungsklammern) oder
  • Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern)
Empfohlen für:
  • Bakteriensuspensionen
  • Hybridisierung
  • Löslichkeitsstudien
  • Diagnostiktests
  • Extraktionsschritte
  • Waschschritte
  • Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
  • Proteinexpression
  • Färben und Entfärben
  • Plasmidaufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1,9 cm (0,75 in.)
Tragkraft (metrisch) 15,9 kg
Drehzahlbereich 15 bis 500 U/min, ±1 U/min
Elektrische Anforderungen 240 V, 50/60 Hz
Spannung 240 V
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur plus 10 °C bis 80 °C
Wirkleistung 1.100 W
Stromstärke 4,5 A
Produkttyp Schüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 35 lb.
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 140 °F
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Frequenz 50/60 Hz
Material Plattform aus Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 40,5 in.
Höhe (metrisch) 102,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 33 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 18 in.
Länge (metrisch) 83,8 cm
Länge (metrisch) Plattform 45,7 cm
Innenbreite (angloamerikanisch) 27,5 in.
Innenbreite (metrisch) 69,9 cm
Breite (metrisch) Plattform 45,7 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 330 lb.
Versandgewicht (metrisch) 150 kg
Reglertyp Digital
Beschreibung Kleiner stapelbarer Orbitalschüttler mit Inkubation
Modell MaxQ 6000 Inkubationsschüttler, stapelbar
Motortyp DC bürstenlos
Zeitschaltbereich Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h
Gekühlt No