Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät.
Marke: Thermo Scientific™ SHKE4000-1CEPR
Beschreibung
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Tischorbitalschüttler vereinen Inkubation und Kühlung in einem Gerät. Diese vielseitigen Schüttler eignen sich ideal für Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Proteinexpression und viele andere Anwendungen. Trotz ihrer kleinen Stellfläche verfügen die Tischgeräte über eine große Kammer.
MaxQ 4000 Tischorbitalschüttler sind strapazierfähig und benutzerfreundlich und bieten mit ihrem 18 × 18 Zoll großen Tablar eine hohe Gefäßkapazität. Die Geräte können bis zu sechs 2 l-Kolben aufnehmen. Die transparente, kratzfeste Haube gestattet die ungehinderte Sicht auf die Proben, ohne die Temperatur in der Kammer zu beeinträchtigen.
- Der Dreifach-Exzenterantrieb sorgt für gleichmäßige Bewegung mit 0,75 Zoll (19 mm) kreisförmiger Orbit
- Zeitgesteuerter oder Dauerbetrieb
- Transparente, kratzfeste Haube gestattet die Sichtkontrolle der Proben
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch beim Öffnen der Haube
- PID-Temperaturregler ermöglicht die präzise Überwachung und Kontrolle der Temperatur in der Kammer über den gesamten Temperaturbereich mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C bei 37 °C
- Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
Analogmodelle
- Drehzahlregelung von 40 bis 400 U/min per Drehknopf
- Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
- Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung zwischen 1 und 60 Minuten.
Digitalmodelle
- Drehzahl von 15 bis 500 U/min variabel einstellbar
- Die gleichzeitige Anzeige von Drehzahl, Temperatur und Laufzeit auf drei verschiedenen LED-Displays minimiert die Fehlerquote bei der Eingabe der Laufparameter
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 h oder von 0,1 bis 999 min.
- Bei Drehzahlabweichungen von ±10 % der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Die Drehzahl-Kalibrierung und Justierung kann vom Anwender mit Hilfe eines digitalen Handdrehzahlmessers selbst durchgeführt werden, falls eine Überprüfung erforderlich ist, und die Protokolle können normiert werden
- Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
Gesamtmaße (cm)
Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81,3 x 57,2 x 55,9 cm
Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86,4 x 57,2 x 55,9 cm
Versandgewicht (kg)
Modelle SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 75,8
Modelle SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96,2)
Bestellinformationen:
Bestellen Sie für ein komplettes System Tablare und Klammern (separat erhältlich)
Erfordert:
Universaltablar (ohne Klammern) oder Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern).
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Löslichkeitsstudien
- Extraktionsschritte
- Plasmidaufreinigung
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Bakteriensuspensionen
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
- Hybridisierung
- Proteinexpression
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
15 bis 500 U/min | |
220/240 V | |
6 x 2-l-Kolben | |
50 lb. | |
50 bis 140 °F | |
±0,1 °C | |
18 in. | |
45,7 cm | |
Großer Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation | |
DC bürstenlos | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h |
22,7 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
10 °C über der Umgebungstemperatur bis 60 °C | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz | |
45,7 cm | |
Digital | |
MaxQ 4000 Inkubationsschüttler für den Tisch | |
6 |