Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Marke: Thermo Scientific™ 51032712
19397.54 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
- Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
- LED-Innenbeleuchtung
- Cloud-fähige Datenausgabe
- Ergonomische Armstützen (optional)
- Vielseitiger Zugriff über SmartPort
- Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
- 316 Innenraum aus Edelstahl
Spezifikation
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen. | |
Edelstahl (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
7 Zoll GUI | |
H14 HEPA | |
1300 mm | |
LED | |
7,8 in. | |
50/60 Hz | |
240 kg | |
230 V |
EN 12469 und DIN12980, DIN 12980 | |
Biologische Sicherheitswerkbank | |
2 x Rückwand | |
51,1 in. | |
0,99995 | |
Energieeffizient | |
55 W/h | |
2 pro Seite und Smart Ports | |
870 x 1300 x 1536 | |
870 mm | |
265 kg | |
240 W/h |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31