Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16339933 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beschreibung:
Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16339933
Marke: Thermo Scientific™ 51032718
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
  • Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Cloud-fähige Datenausgabe
  • Ergonomische Armstützen (optional)
  • Vielseitiger Zugriff über SmartPort
  • Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
  • 316 Innenraum aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Zertifizierung/Konformität EN 12469 und DIN12980, DIN 12980
Kammermaterial Edelstahl (316)
Produkttyp Biologische Sicherheitswerkbank
Modell Herasafe 2030i
Steckdosen 4 x Rückwand
Fensteröffnung (metrisch) 200 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 74,8 in.
Display 7 Zoll GUI
Filtereffizienz 0,99995
Filtertyp H14 HEPA
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Außenbreite (metrisch) 1900 mm
Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung 80 W/h
Beleuchtung LED
Anschlüsse 2 pro Seite und Smart Ports
Fensteröffnung (angloamerikanisch) 7,8 in.
Abmessungen (L x B x H) außen 870 x 1900 x 1536
Frequenz 50/60 Hz
Außentiefe (metrisch) 870 mm
Nettogewicht (metrisch) 330 kg
Versandgewicht (metrisch) 365 kg
Spannung 230 V
Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung 390 W/h