Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
Für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, reprotoxisch). Neue unabhängige Sicherheitsfunktionen für ultimativen Schutz und grafische Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.
Marke: Thermo Scientific™ 51032711
17775.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
- Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
- LED-Innenbeleuchtung
- Cloud-fähige Datenausgabe
- Ergonomische Armstützen (optional)
- Vielseitiger Zugriff über SmartPort
- Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
- 316 Innenraum aus Edelstahl
Spezifikation
Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen. | |
Edelstahl (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
7 in. GUI | |
H14 HEPA | |
1000 mm | |
LED | |
7,8 in. | |
50/60 Hz | |
200 kg | |
230 V |
EN 12469 und DIN12980, DIN 12980 | |
Biologische Sicherheitswerkbank | |
2 x Rückwand | |
39,3 in. | |
0,99995 | |
Energieeffizient | |
55 W/h | |
2 pro Seite und Smart Ports | |
870 x 1000 x 1536 | |
870 mm | |
220 kg | |
230 W/h |