Learn More
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i Biosicherheitsschränke nach EN12469 und DIN 12980
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Außenbreite (metrisch):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Beschreibung:
Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 0,9 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, keine Optionen.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Maxisafe 2030i nutzt SmartFlow Plus, Dave Plus und Smart UV-Technologien für ultimativen Schutz sowie eine grafische Benutzeroberfläche zur einfachen Bedienung. Jedes Gerät verfügt über integrierte WLAN-Funktion und kann sofort verbunden werden. Unser Vorfiltersystem enthält eine neue verbesserte und einfache Dichtungslösung.
- Touchscreen-GUI-Schnittstelle,
- LED-Innenbeleuchtung
- Cloud-fähige Datenausgabe
- Ergonomische Armstützen (optional)
- Vielseitiger Zugriff über SmartPort
- Automatische Kompensation durch SmartFlow Plus
- 316 Innenraum aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Maxisafe 2030i, 1,5 m, mit 200 mm-Schiebeöffnung, UV-C mit Kreuzstrahl in den Seitenwänden. |
| Zertifizierung/Konformität | EN 12469 und DIN12980, DIN 12980 |
| Kammermaterial | Edelstahl (316) |
| Produkttyp | Biologische Sicherheitswerkbank |
| Modell | Herasafe 2030i |
| Steckdosen | 4 x Rückwand |
| Fensteröffnung (metrisch) | 200 mm |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 62,9 in. |
| Display | 7 Zoll GUI |
| Filtereffizienz | 0,99995 |
| Mehr anzeigen |